Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10609875 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,32 mm
0,53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10609875 0,53 mm Hver
10026224 0,32 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609875 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180861
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Beskyt dine GC-instrumenter mod skader forårsaget af løsnede partikler, der trænger ind i detektoren.
Beskyt dine GC-instrumenter mod skader forårsaget af løsnede partikler, der trænger ind i detektoren med Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter.
Inkluderer:
To stik, 2,5 m søjle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Partikelfælde
Til brug med (applikation) Væskekromatografi
Oversigt 2,5 mx 0,53 mm ID partikelfælde
Til brug med (udstyr) GC Instrumenter
Længde (metrisk) 2.5 m
Diameter (engelsk) Indre 0,021 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,53 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.