Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Beskyt dine GC-instrumenter mod skader forårsaget af løsnede partikler, der trænger ind i detektoren med Thermo Scientific™ TracePLOT Partikelfælder til GC-instrumenter.
Inkluderer:
To stik, 2,5 m søjle
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Partikelfælde |
| Til brug med (applikation) | Væskekromatografi |
| Oversigt | 2,5 mx 0,32 mm ID partikelfælde |
| Til brug med (udstyr) | GC Instrumenter |
| Længde (metrisk) | 2.5 m |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,013 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,32 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.