Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fremragende startsøjler til metodeudvikling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-søjler er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
- Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
- High operating temperature and extremely low bleed
- Widely used in a variety of applications
- Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
- Alcohols
- Free fatty acids
- Aromatics
- Flavors
- Low polarity pesticides
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 320/340°C |
Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
Stationær fase | Trace™ TR-5 |
USP type | G27, G36 |
Til brug med (applikation) | GC/MS for Alcohols, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides |
Filmtykkelse | 0.5 μm |
Længde (metrisk) | 30 m |
Polaritet | Non-Polar |
Oversigt | 30m x 0.25mm x 0.5um |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.