Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner Artikelnummer.: 10239184
Forventet forsendelse: 15-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 DKK
    6123.05 DKK / Hver
    Spare 31.95 DKK
    0.52% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner
Artikelnummer. 10239184 Shop alle Thermo Scientific produkter
30 m, 0.25 mm, 0,5μ m, Hver
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10239184
Brand: Thermo Scientific™ 260962230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 DKK
    6123.05 DKK / Hver
    Spare 31.95 DKK
    0.52% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Inkorporerer phenylgrupper i polymerens rygrad for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-søjler inkorporerer phenylgrupper i polymerrygraden for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
  • Lavpolaritet, silarylenfase med selektivitet sammenlignelig med 5 % diphenyl/95 % dimethylpolysiloxan
  • Designet til lav blødning og enestående træghed
  • Svarende til DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Anbefalet til:
  • GC/MS-applikationer ved hjælp af ion-fælde-systemer
  • Polycykliske aromater
  • Kulbrinter inklusive chlorerede kulbrinter
  • Phthalater
  • Fenoler
  • Aminer
  • Organofosfater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Produkttitel
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner >