Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC kolonner
Artikelnummer. 11521154 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11521154
Brand: Thermo Scientific™ 260803320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC kolonner giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC kolonner giver god opløsning og hurtige analysetider for flygtige forbindelser.
  • Proprietær stationær fase
  • Optimerede dimensioner til analyse af flygtige organiske forurenende stoffer
  • Ideelt egnet til US EPA Method 8260B
  • Svarende til Rtx-VMS
Anbefalet til:
  • Flygtige organiske forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-VMS
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forurenende stoffer, GC/MS for US EPA Method 8260B forbindelser
Filmtykkelse 1.4μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær