Få mere at vide
Brady™ ToughWash™ Vask-resistent etikettape til M7-printere
B-855-materialet er konstrueret til at modstå strenge vask og er ideelt til sikkerheds- og facilitetsidentifikationsmærkning og skiltning i de mest aggressive miljøer.
1460.00 DKK - 1930.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17838924
|
Brady™
173460 |
Hvid | 75 fod x 1 tomme |
1460.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17829104
|
Brady™
173473 |
Hvid | 75 fod x 2 tommer |
1930.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17858994
|
Brady™
173461 |
Gul | 75 fod x 1 tomme |
1460.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17878794
|
Brady™
173474 |
Gul | 75 fod x 2 tommer |
1930.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Print on demand trykfølsomt klæbende produkt til fødevare- og drikkevareindustrien
- Tåler højt tryk, varme, skrappe kemikalier og adskillige vaskecyklusser
- Læselig og langtidsholdbar til selv de hårdeste vaskecyklusser
- Servicetemperaturområde på -40 °F til +230 °F
- Fremstillet af B-855 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Ingen | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Mærkning af mad og drikkevarer, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +110 °C | |
| 75 ft. |
| Permanent akryl | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F til +230 °F | |
| 0.178 mm | |
| 22.86 m |