Få mere at vide
Brady™ ToughWash™ Vask-resistent etikettape til M7-printere
B-855-materialet er konstrueret til at modstå strenge vask og er ideelt til sikkerheds- og facilitetsidentifikationsmærkning og skiltning i de mest aggressive miljøer.
Brand:  Brady™ 173474
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17878794
  • 1930.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Print on demand trykfølsomt klæbende produkt til fødevare- og drikkevareindustrien
  • Tåler højt tryk, varme, skrappe kemikalier og adskillige vaskecyklusser
  • Læselig og langtidsholdbar til selv de hårdeste vaskecyklusser
  • Servicetemperaturområde på -40 °F til +230 °F
  • Fremstillet af B-855 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Ingen
Mat
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
75 ft.
-40 °F til +230 °F
0,007 tommer.
75 fod x 2 tommer
22.86 m
50.8 mm
Permanent akryl
Gul
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af mad og drikkevarer, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Nej
Rektangel
-40 °C til +110 °C
0.178 mm
75 ft.
2''
BM7C-2000-855-YL