Få mere at vide
Brady™ ToughWash™ Vask-resistent etikettape til M7-printere
B-855-materialet er konstrueret til at modstå strenge vask og er ideelt til sikkerheds- og facilitetsidentifikationsmærkning og skiltning i de mest aggressive miljøer.
Brand: Brady™ 173461
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Print on demand trykfølsomt klæbende produkt til fødevare- og drikkevareindustrien
- Tåler højt tryk, varme, skrappe kemikalier og adskillige vaskecyklusser
- Læselig og langtidsholdbar til selv de hårdeste vaskecyklusser
- Servicetemperaturområde på -40 °F til +230 °F
- Fremstillet af B-855 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F til +230 °F | |
| 0,007 tommer. | |
| 75 fod x 1 tomme | |
| 22.86 m | |
| 25.4 mm |
| Permanent akryl | |
| Gul | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Mærkning af mad og drikkevarer, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +110 °C | |
| 0.178 mm | |
| 75 ft. | |
| 1 tomme | |
| BM7C-1000-855-YL |