Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves
Powdered for easier donning and moisture absorption. Ansell TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves offer superior tactile sensitivity for delicate tasks
137.00 DKK - 141.00 DKK
Produkter 4
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
15376957
Dokumentvisning
Ansell™
69210070
Small
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15386957
Dokumentvisning
Ansell™
69210080
Medium
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15306967
Dokumentvisning
Ansell™
69210090
Large 137.00 DKK
Pakke med 100
Rabatudløsende antal tilgængelig Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Læg i indkøbskurv
15316967
Dokumentvisning
Ansell™
69210100
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Combined safety and comfort for delicate handling.
  • Ambidextrous, same glove fits both hands
  • Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
  • Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
  • Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves