Få mere at vide
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves
Artikelnummer. 15306967 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Small
Medium
Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15306967
Brand: Ansell™ 69210090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Powdered for easier donning and moisture absorption. Ansell TouchNTuff™ 69-210 Series Natural Rubber Latex Gloves offer superior tactile sensitivity for delicate tasks
  • Combined safety and comfort for delicate handling.
  • Ambidextrous, same glove fits both hands
  • Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
  • Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
  • Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Latex fri No
Materiale Rubber Latex
Pulveriseret Powdered
Størrelse Large
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Mængde 100/box
Serie 69-210