Få mere at vide
Thermo Scientific™ Berøringsskærm tørt bad/blokvarmer
Opnå præcis temperaturstabilitet og ensartethed med vores brugervenlige tørbad med touchskærm.
5207.75 DKK - 7214.75 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cULus, RoHS
Controller type PID digital
Belysning LED
Materiale Pulverlakeret stål
Relativ luftfugtighed <80%
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Holder Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Holder Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
15392185
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
88870010
1 Block CN, EU, Storbritannien
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5233.79 DKK
5207.75 DKK / Hver
Spare 26.04 DKK
0.50% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15302195
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
88870011
2 Blocks CN, EU, Storbritannien
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
5931.13 DKK
5901.62 DKK / Hver
Spare 29.51 DKK
0.50% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15312195
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
88870012
4 Blocks CN, EU, Storbritannien
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
7250.82 DKK
7214.75 DKK / Hver
Spare 36.07 DKK
0.50% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
CE, cULus, RoHS
LED
<80%
Tørbad/blok
≤±0,5 °C
0 til 99:59 min eller kontinuerlig
7,9 tommer
3,9 tommer.
50/60 Hz
PID digital
Pulverlakeret stål
Omgivende +5° til 130 °C (omgivelsestemperatur ved 25 °C)
Tørbad, CN, EU og UK stik, blokløfter
≤±1 °C
2 år, udskiftning
200 mm
100 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Garanti: 2 år Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Berøringsskærm tørt bad/blokvarmer