Få mere at vide
Thermo Scientific™ Berøringsskærm tørt bad/blokvarmer
Artikelnummer. 15392185 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
1 blok
2 blokke
4 blokke
Stiktype:
CN, EU, UK
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stiktype Pakningsstørrelse
15392185 1 blok CN, EU, UK Hver
15302195 2 blokke CN, EU, UK Hver
15312195 4 blokke CN, EU, UK Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15392185 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5475.00 DKK
    5207.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 267.25 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opnå præcis temperaturstabilitet og ensartethed med vores brugervenlige tørbad med touchskærm.
Designet til at opnå præcis temperaturstabilitet og ensartethed med en brugervenlig touchscreen-controller. Med 1, 2 og 4 blokmodeller, en bred vifte af varmeblokke og et bredt temperaturområde fra +5 C °til 130 C, °er du sikker på at finde det tørbad, der passer til dine behov. De Thermo Scientific™ Berøringsskærm til tørt bad/blokvarmer inkluderer avancerede funktioner såsom en timer, programmerbarhed med mulighed for at gemme op til 10 programmer med 5 trin pr. program og en valgfri ekstern temperatursensor til at styre varmeindstillingen ved at udlæse en prøve i realtid.
  • Avanceret intern temperaturfølende sonde med enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Justering af temperaturafvigelse
  • Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
  • Selvkalibrering af temperatur gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
  • Timer gør det muligt for brugeren at overvåge opvarmningstiden nøjagtigt
  • Adgangskodebeskyttelsesfunktion
  • Udskiftelige prøveblokke af aluminiumslegering designet til at give alsidighed, nem rengøring og desinficering
  • Udvalg af konfigurationer til at rumme 1, 2 og 4 udskiftelige modulære blokke til at rumme en række forskellige fartøjer og applikationer
  • Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
  • Når den eksterne temperaturføler er tilsluttet, afbrydes den interne temperaturføler automatisk, så temperaturstyringen og displayet kan stole på den eksterne temperaturføler
  • Brugervenlig touchskærmskontrol viser tid og temperatur
  • 10-brugerindstillingsprogrammer, hver understøtter op til 5 sekventielle trin med forskellige temperaturer og varighedstider
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning for øget sikkerhed
Applikationer:
  • Prøveklargøring
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substrat reaktioner
  • DNA-amplifikation
  • Elektroforese gel degeneration
  • Serum koagulation
Nødvendigt tilbehør:
  • Enhed skal bestilles med blok(e)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cULus, RoHS
Controller type PID digital
Holder 1 blok
Belysning LED
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype CN, EU, UK
Relativ luftfugtighed <80%
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 130 °C (omgivelsestemperatur ved 25 °C)
Type Tørblokvarmer
Sikring 250V 2,5A
Opvarmningshastighed ≤20 min. 30° til 130 °C
Inkluderer Tørbad, blokløfter
Antal blokke 1 (solgt separat)
Temperatur nøjagtighed ≤±0,5 °C
Temperaturensartethed ≤±1 °C
Stopur 0 til 99:59 min eller kontinuerlig
garanti 2 år, udskiftning
Dimensioner (L x B x H) 373 x 200 x 100 mm (14,7 x 7,9 x 3,9 tommer)
Længde (engelsk) 14,7 tommer.
Længde (metrisk) 373 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Spænding 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.