Description
Designet til at opnå præcis temperaturstabilitet og ensartethed med en brugervenlig touchscreen-controller. Med 1, 2 og 4 blokmodeller, en bred vifte af varmeblokke og et bredt temperaturområde fra +5 C °til 130 C, °er du sikker på at finde det tørbad, der passer til dine behov. De Thermo Scientific™ Berøringsskærm til tørt bad/blokvarmer inkluderer avancerede funktioner såsom en timer, programmerbarhed med mulighed for at gemme op til 10 programmer med 5 trin pr. program og en valgfri ekstern temperatursensor til at styre varmeindstillingen ved at udlæse en prøve i realtid.
- Avanceret intern temperaturfølende sonde med enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
- Justering af temperaturafvigelse
- Præcis temperaturstyring med PID-kredsløb
- Selvkalibrering af temperatur gør det muligt at forskyde temperaturen til den ønskede værdi
- Timer gør det muligt for brugeren at overvåge opvarmningstiden nøjagtigt
- Adgangskodebeskyttelsesfunktion
- Udskiftelige prøveblokke af aluminiumslegering designet til at give alsidighed, nem rengøring og desinficering
- Udvalg af konfigurationer til at rumme 1, 2 og 4 udskiftelige modulære blokke til at rumme en række forskellige fartøjer og applikationer
- Pulverlakeret stålhuskonstruktion sikrer holdbarhed
- Når den eksterne temperaturføler er tilsluttet, afbrydes den interne temperaturføler automatisk, så temperaturstyringen og displayet kan stole på den eksterne temperaturføler
- Brugervenlig touchskærmskontrol viser tid og temperatur
- 10-brugerindstillingsprogrammer, hver understøtter op til 5 sekventielle trin med forskellige temperaturer og varighedstider
- Indbygget overtemperaturbeskyttelsesanordning for øget sikkerhed
Applikationer:
- Prøveklargøring
- Enzymkonservering
- Enzym-substrat reaktioner
- DNA-amplifikation
- Elektroforese gel degeneration
- Serum koagulation
Nødvendigt tilbehør:
- Enhed skal bestilles med blok(e)
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE, cULus, RoHS |
| Controller type | PID digital |
| Holder | 4 blokke |
| Belysning | LED |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Stiktype | CN, EU, UK |
| Relativ luftfugtighed | <80% |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5° til 130 °C (omgivelsestemperatur ved 25 °C) |
| Type | Tørblokvarmer |
| Sikring | 250V 3,15A |
| Show More |
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.