Få mere at vide
Thermo Scientific™ Toremifene, 98+%
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
812.65 DKK - 1492.56 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 89778-26-7
Formel vægt 405.96g/mol
Synonym Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine
Format Powder
Til brug med (applikation) A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
Oversigt White to Off-white
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Produkttype Apoptosis Reagent
Assay ≥98%
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15425979
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63803.ME
500 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
903.00 DKK
812.65 DKK / 500mg
Spare 90.35 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15405979
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63803.03
1 g
1492.56 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
89778-26-7
Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
108°C to 110°C
≥98%
405.96g/mol
Powder
White to Off-white
Apoptosis Reagent
Tekniske data
White to Off-white
89778-26-7
405.96g/mol
108°C to 110°C
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
Powder
C26H28ClNO
Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine
Apoptosis Reagent
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater