Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Toremifen, 98+%
Beskrivelse
En kloreret tamoxifen-analog, der inducerer apoptose i nogle celler
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hvid til off-white |
| Mængde | 500 mg |
| Format | Powder |
| Formel vægt | 405,96g/mol |
| Smeltepunkt | 108 °C til 110 °C |
| Produkttype | Apoptose reagens |
| Til brug med (applikation) | En kloreret tamoxifen-analog, der inducerer apoptose i nogle celler |
| Form | Pulver |
| Assay | ≥98% |