Få mere at vide
Tolbutamide, 98%, Thermo Scientific™
345.53 DKK - 4589.62 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 64-77-7
Molekylær formel C12H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 270.347
MDL nummer MFCD00027169
InChI nøgle JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
PubChem CID 5505
ChEBI CHEBI:27999
IUPAC navn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11460287
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.09
10g
345.53 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11470287
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.18
50g
1253.75 DKK
50g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11480287
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21698.30
250g
4589.62 DKK
250g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tolbutamide, have been used in a cDNA microarray assay to probe changes in gene expression in HepG2 cells upon their administration. It has been utilized to counteract insulin activity in a patch-clamp investigation of ATP sensitive K+ channels in mouse pancreatic β-cells. The activity of various biotransformation enzymes in cultured primary rat proximal tubular cells in the presence of tolbutamide and other compounds has been studied.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
64-77-7
270.347
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
5505
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
C12H18N2O3S
MFCD00027169
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
CHEBI:27999
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Tolbutamide
C12H18N2O3S
1984428
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
5505
270.35
64-77-7
MFCD00027169
14,9507
Soluble in chloroform.
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
270.347
CHEBI:27999
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-594-3
missing translation for 'rtecsNumber' : YS4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Tolbutamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolbutamide
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater