Få mere at vide
Tolbutamid, 98%
Beskrivelse
Tolbutamid er blevet brugt i en cDNA-mikroarray-assay til at undersøge ændringer i genekspression i HepG2-celler ved deres administration. Det er blevet anvendt til at modvirke insulinaktivitet i en patch-clamp-undersøgelse af ATP følsomme K+-kanaler i muse-pancreas-celler β. Aktiviteten af forskellige biotransformationsenzymer i dyrkede primære rotte-proximale tubulære celler i nærvær af tolbutamid og andre forbindelser er blevet undersøgt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tolbutamid er blevet brugt i en cDNA-mikroarray-assay til at undersøge ændringer i genekspression i HepG2-celler ved deres administration. Det er blevet anvendt til at modvirke insulinaktivitet i en patch-clamp-undersøgelse af ATP følsomme K+-kanaler i muse-pancreas-celler β. Aktiviteten af forskellige biotransformationsenzymer i dyrkede primære rotte-proximale tubulære celler i nærvær af tolbutamid og andre forbindelser er blevet undersøgt.
Opløselighed
Opløselig i kloroform.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolbutamide |
| Smeltepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1984428 |
| Merck Index | 14,9507 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 270.35 |
| Procent renhed | 98% |