Få mere at vide
Tolbutamid, 98%
Artikelnummer. 11460287
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460287 10 g 10g
11470287 50 g 50g
11480287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21698.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64-77-7 | C12H18N2O3S | 270,347 g/mol
Tolbutamid er blevet brugt i en cDNA-mikroarray-assay til at undersøge ændringer i genekspression i HepG2-celler ved deres administration. Det er blevet anvendt til at modvirke insulinaktivitet i en patch-clamp-undersøgelse af ATP følsomme K+-kanaler i muse-pancreas-celler β. Aktiviteten af forskellige biotransformationsenzymer i dyrkede primære rotte-proximale tubulære celler i nærvær af tolbutamid og andre forbindelser er blevet undersøgt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tolbutamide, have been used in a cDNA microarray assay to probe changes in gene expression in HepG2 cells upon their administration. It has been utilized to counteract insulin activity in a patch-clamp investigation of ATP sensitive K+ channels in mouse pancreatic β-cells. The activity of various biotransformation enzymes in cultured primary rat proximal tubular cells in the presence of tolbutamide and other compounds has been studied.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-77-7
Molekylær formel C12H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 270.347
MDL nummer MFCD00027169
InChI nøgle JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
PubChem CID 5505
ChEBI CHEBI:27999
IUPAC navn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolbutamide
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 10 g
Beilstein 1984428
Merck Index 14,9507
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 270.35
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolbutamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolbutamide