Få mere at vide
Titanium powder, -60+100 mesh, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Titanium powder |
Mængde | 500 g |
Maskestørrelse | −60+100 Mesh |
Lugt | Odorless |
Form | Pulver |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN2546 |
Procent renhed | 99.5% |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Y30J019 | Analysecertifikat | 27/12/2023 | 043105.36,043105.22 |
R02J020 | Analysecertifikat | 09/05/2023 | 043105.36 |
W03G004 | Analysecertifikat | 24/10/2022 | 043105.36,043102.18,043102.30 |
P02I036 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 043105.36,043102.18,043102.30 |
Y30H016 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 043105.36,043105.22 |