Få mere at vide
Titaniumpulver, -60+100 mesh, 99,5% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium powder |
| Mængde | 100 g |
| Maskestørrelse | −60 +100 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2546 |
| Procent renhed | 99.5% |