Få mere at vide
Titaniumpulver, -325 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349248
Skift visning
Mængde:
500 g
2 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349248 500 g 500g
11339248 2 x 1 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042624.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-32-6 | Molecular Formula: Ti | Molecular Weight: 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå pulver
Mængde 500 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium