Få mere at vide
Thymol, 98+% Artikelnummer.: 11483920
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Thymol, 98+%
Artikelnummer. 11483920
250 g, 250g
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 11483920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14563.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Thymol bruges som konserveringsmiddel i halothan. Det virker som et bedøvelsesmiddel, antiseptisk i mundskyl, stabilisator i farmaceutiske præparater. Det hæmmer væksten og lactatproduktionen samt reducerer optagelsen af cellulær glucose i bakterierne. Det er en aktiv ingrediens i tandpastaer som euthymol. Det er involveret i at kontrollere varroamider og forhindre gæring og vækst af skimmelsvamp i bikolonier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thymol anvendes som konserveringsmiddel i halothan. Det virker som et bedøvelsesmiddel, antiseptisk i mundskyl, stabilisator i farmaceutiske præparater. Det hæmmer væksten og lactatproduktionen samt reducerer optagelsen af cellulær glucose i bakterierne. Det er en aktiv ingrediens i tandpastaer som euthymol. Det er involveret i at kontrollere varroamider og forhindre gæring og vækst af skimmelsvamp i bikolonier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-83-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00002309
InChI nøgle MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Kogepunkt 231°C to 233°C
FN nummer UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Formel vægt 150.22
Procent renhed ≥98%
Tæthed 0.97
pH 5 to 7
Mængde 250 g
Flammepunkt 102°C (215°F)
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10251463 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA14563.30,A14563.36,A14563.22
Partinummer10246882 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/06/2023 ArtikelnummerA14563.30
Partinummer10242727 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/08/2022 ArtikelnummerA14563.30,A14563.36,A14563.22
Partinummer10189419 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA14563.30,A14563.36,A14563.22
Partinummer10183520 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/11/2021 ArtikelnummerA14563.30,A14563.36,A14563.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thymol, 98+% >