Få mere at vide
Thymol, 98+%
Artikelnummer. 11481948
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481948 500 g 500g
11471948 100 g -
11483920 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14563.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150,221 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Thymol anvendes som konserveringsmiddel i halothan. Det virker som et bedøvelsesmiddel, antiseptisk i mundskyl, stabilisator i farmaceutiske præparater. Det hæmmer væksten og lactatproduktionen samt reducerer optagelsen af cellulær glucose i bakterierne. Det er en aktiv ingrediens i tandpastaer som euthymol. Det er involveret i at kontrollere varroamider og forhindre gæring og vækst af skimmelsvamp i bikolonier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-83-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00002309
InChI nøgle MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol
Smeltepunkt 49 °C til 52 °C
Kogepunkt 231 °C til 233 °C
FN nummer UN2430
Beilstein 1907135
Tæthed 0.97
Merck Index 14,9399
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i kloroform, alkohol og ether.
pH 5 til 7
Mængde 500 g
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Formel vægt 150.22
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol