Få mere at vide
Thymol, 98+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Thymol anvendes som konserveringsmiddel i halothan. Det virker som et bedøvelsesmiddel, antiseptisk i mundskyl, stabilisator i farmaceutiske præparater. Det hæmmer væksten og lactatproduktionen samt reducerer optagelsen af cellulær glucose i bakterierne. Det er en aktiv ingrediens i tandpastaer som euthymol. Det er involveret i at kontrollere varroamider og forhindre gæring og vækst af skimmelsvamp i bikolonier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i chloroform, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymol |
| Smeltepunkt | 49°C to 52°C |
| Kogepunkt | 231°C to 233°C |
| FN nummer | UN2430 |
| Beilstein | 1907135 |
| Merck Index | 14,9399 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether. |
| Formel vægt | 150.22 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Tæthed | 0.97 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thymol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Thymol