Få mere at vide
Thiobenzoic acid, 90%
Artikelnummer. 10317120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317120 25 g Glass bottle 25g
10616152 100 g Glass bottle 100g
10381334 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138680250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-91-9
MDL nummer MFCD00004852
InChI nøgle UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
IUPAC navn benzenecarbothioic S-acid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiobenzoic acid
Smeltepunkt 15.0°C to 18.0°C
Farve Yellow to Brown
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 122.0°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6OS
Lineær formel C6H5COSH
Brydningsindeks 1.6020 to 1.6080
Mængde 25 g
Beilstein 09, 419
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 138.18
Formel vægt 138.18
Procent renhed 90%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.