Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Kulturflaskeadaptere
Til forarbejdning Nunc™ T-75 eller T-25 EasyFlasks™ i Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT-centrifuger.
6366.03 DKK - 6471.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skovl |
---|
Kræver: Rotor 75006445 med rund skovl 75006441
Artikelnummer | Brand | Rørtype | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Rørtype | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12693523
|
Thermo Scientific™
75008383 |
T-75 kolbe |
6471.00 DKK
Pakke med 2 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12613553
|
Thermo Scientific™
75008384 |
T-25 kolbe |
6366.03 DKK
Pakke med 2 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Unikt vinklet design sikrer tæt pelletisering, hvilket tillader nem fjernelse af supernatanten uden pelletafbrydelse.
- T-25 adapter holder kolben på 25° vinkel; T-75 på 75°
- Sælges i par
Tekniske data
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skovl |