Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Kulturflaskeadaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
T-25 kolbe
T-75 kolbe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Kræver
Rotor 75006445 med rund skovl 75006441
Unikt vinklet design sikrer tæt pelletisering, hvilket tillader nem fjernelse af supernatanten uden pelletafbrydelse.
- T-25 adapter holder kolben på 25° vinkel; T-75 på 75°
- Sælges i par
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | T-75 kolbe |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skovl |
| Vinkel | 75° |