Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Kulturflaskeadaptere
Artikelnummer. 12613553 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
T-25 kolbe
T-75 kolbe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12613553
Brand: Thermo Scientific™ 75008384
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Rotor 75006445 med rund skovl 75006441
Til forarbejdning Nunc™ T-75 eller T-25 EasyFlasks™ i Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT-centrifuger.
Unikt vinklet design sikrer tæt pelletisering, hvilket tillader nem fjernelse af supernatanten uden pelletafbrydelse.
  • T-25 adapter holder kolben på 25° vinkel; T-75 på 75°
  • Sælges i par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype T-25 kolbe
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skovl
Vinkel 25°