Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel printbare papiretiketter
Lavet af almindeligt papir, Brady™ printbare etiketter bruges til termotransferprintere
418.62 DKK - 845.00 DKK
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Tykkelse (engelsk) 0,0035 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.089 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Se flere specifikationer
Produkter 5
Produktkode Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
13009242
Dokumentvisning
Brady™
030138
76,2 mm 50,8 mm 1000/Rulle
584.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11563724
Dokumentvisning
Brady™
030138
76,2 mm 50,8 mm 1000/Rulle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
13009272
Dokumentvisning
Brady™
030246
101,60 mm 50,8 mm 1000/Rulle
650.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
12871881
Dokumentvisning
Brady™
030243
69,85 mm 31,75 mm 3000,-/rulle
845.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11553804
Dokumentvisning
Brady™
030240
50,8 mm 12,7 mm 3000,-/rulle
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
432.00 DKK
418.62 DKK / 1 ruller
Spare 13.38 DKK
3% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Tekniske data
Hvid
0,0035 tommer
3 tommer
Hvid
IP™ Aktiveret
-70 °C til +50 °C
Paper (Papir)
0.089 mm
76.20 mm
Anbefalet båndserie: 4300
Rektangel
Generel og industriel identifikation
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater