Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel printbare papiretiketter
Lavet af almindeligt papir, Brady™ printbare etiketter bruges til termotransferprintere
Brand:  Brady™ 030246
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13009272
  • 650.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Hvid
Permanent gummi
Mat
Paper (Papir)
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk overførselsprinter, IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter, BBP81 Label Printer
1000/Rulle
-70 °C til +50 °C
0.089 mm
4''
2''
3 tommer
THT-55-424-1
Anbefalet båndserie: 4300
Hvid
IP™ Aktiveret
Generel og industriel identifikation
THT-55-424-1
Rektangel
0,0035 tommer
50.8 x 101.60 mm
101,60 mm
50,8 mm
76.20 mm