Få mere at vide
Brady™ Termisk overførsel printbare papiretiketter
Lavet af almindeligt papir, Brady™ printbare etiketter bruges til termotransferprintere
Brand: Brady™ 030138
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
| Hvid | |
| Permanent gummi | |
| Mat | |
| Paper (Papir) | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk overførselsprinter, IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter, BBP81 Label Printer | |
| 1000/Rulle | |
| -70 °C til +50 °C | |
| 0.089 mm | |
| 3 tommer | |
| 2'' | |
| 3 tommer | |
| THT-19-424-1 |
| Anbefalet båndserie: 4300 | |
| Hvid | |
| IP™ Aktiveret | |
| Generel og industriel identifikation | |
| THT-19-424-1 | |
| Rektangel | |
| 0,0035 tommer | |
| 50.80 x 76.20 mm | |
| 76,2 mm | |
| 50,8 mm | |
| 76.20 mm |