Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere
For ISO Klasse 3 til 5 renrum
Brand:  Texwipe™ TX3225
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15742406
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tykke enkeltlagsviskere giver sugeevnen af tolagsviskere
  • Tætstrikket konstruktion giver god slidstyrke til strenge aftørringsopgaver
  • Lave niveauer af frigivelige partikler, ioner og ikke-flygtige rester
  • TexTra 10 vinduesviskere har termisk forseglet kant for at forhindre frigivelse af partikler og fibre
  • Sterile viskere gammabestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 og dobbelte poser i opløsningsmiddelsikre poser
Ordreinfo
Stablet pakket.
Tekniske data
Tekniske data
Renrumsklud
30.5 cm
30.5 cm
Autoklaverbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
1-ply
12 tommer
12 tommer
Polyester
233
Forseglet
Renrum
Steril
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere > Steril; Stablet; Forseglet grænse; Størrelse: 12 x 12 tommer.