Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Sterile højsorptionsviskere
Shop alle Texwipe produkter
Længde (engelsk):
9 tommer
12 tommer
Oversigt:
Forvædet
Tørre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 500
Beskrivelse
Sterile klude med forseglet kant, tørre eller forfugtede
- Blød følelse med høj sorptionskapacitet
- Bekræft strålingsdosis opfyldt den specificerede dosis på tidspunktet for modtagelse
- Behandlet på Texwipe's Vertex™ produktionssystem
- Kvartalsvis mikrobiel testning ved Agarose Overlay og Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoksintest
Forvandede vinduesviskere
- 70 % USP-Grade IPA/30 % USP Oprenset vand
Ordreinfo
Trippelpose
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Højsorptionsvisker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Oversigt | Forvædet |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X125 Sterile Vertex1 HighSorption Wipers Pre-Wette d w/70%IPA, 31x31cm
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol