Få mere at vide
Contec™ Quiltec™ I Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16285232 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
100 Pk. (Masse)
150/pose, 6 poser/Cs.
200/pose, 10 poser/Cs. (Masse)
25/Taske, 40 Poser/Cs.
50/pose, 10 poser/Cs.
50/pose, 20 poser/Cs.
500/Cs.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 900
Artikelnummer. 16285232
Brand: Contec™ LWQS0002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør indvendige overflader, værktøjer eller produkter. Quiltec™ I Wipes tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. Disse holdbare polyesterservietter er ideelle til renrumsanvendelser.
  • Disse forseglede kantservietter tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. To lag quiltet polyesterstof er laserskåret og forseglet sammen for at skabe lommer, hvor yderligere væske kan fanges.
  • To-lags quiltet polyesterkonstruktion skaber en holdbar visker med enestående absorberingsevne, —der absorberer mere end dobbelt så stor kapacitet som en enkeltlags visker
  • Ekstremt lavt indhold af både partikler —og fibre ideel til indvendig overfladerengøring af procesværktøjer, aftørring af produkter eller almindelig rengøring
Ordreinfo
Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 og 4
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Emballagemængde 500/Cs.
Ply 2-ply