Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven tørre viskere, ISO Klasse 6/7
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
Brand: Texwipe™ TX609
Beskrivelse
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 —% polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renheden og styrken af syntetiske fibre.
- Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
- Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
- Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
- Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Tør aftørring | |
22.9 cm | |
22.9 cm | |
Autoklaverbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 | |
Designet til generel aftørring, hvor økonomi og renlighed er af afgørende betydning, ideel til applikationer, hvor høj sugeevne og lavt ekstraherbart materiale er de vigtigste overvejelser |
9 tommer | |
9 tommer | |
Polyestercellulose | |
69 | |
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |