Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven tørre viskere, ISO Klasse 6/7
Artikelnummer. p-210362 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12000
Pakke med 3000
Pakke med 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15634987 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm) Pakke med 6000
15654987 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) -
15624987 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) Pakke med 12000
15644987 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15634987 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX606
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 —% polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renheden og styrken af syntetiske fibre.
  • Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
  • Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
  • Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
  • Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Tør aftørring
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 69
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
Til brug med (applikation) Designet til generel aftørring, hvor økonomi og renlighed er af afgørende betydning, ideel til applikationer, hvor høj sugeevne og lavt ekstraherbart materiale er de vigtigste overvejelser