Beskrivelse
Brug disse servietter til generel rengøring og opsamling af spild ISO Klasse 6 eller højere renrumsanvendelser. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Renrumsservietter er meget sorberende, har fremragende holdbarhed og renhed og er nyttige i en række forskellige miljøer.
- All-purpose, industristandard servietter med høj sorberingsevne og renhed
- Generel rengøring i blandt andet bioteknologi, farmaceutisk, halvleder-, elektronik- og medicinsk udstyrsindustri
- Anbefales til brug i ISO Klasse 6 og derover renrumsanvendelser
- Stærk og holdbar, selv når den er våd
- Lave niveauer af partikler og ekstraherbare rester
- Til brug i ikke-slibende applikationer
- Partinummereret for sporbarhed
- Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | Indre: 4,3 mL/g, Ekstrinsisk: 308 mL/m² |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Basisvægt | 68 gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 6 |
| Vis mere |