Få mere at vide
tert-Pentylbenzene, 97%
Artikelnummer. 11392276
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392276 50 g 50g
11382276 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03731.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-95-8 | C11H16 | 148.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2049-95-8
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00015187
InChI nøgle QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
PubChem CID 16295
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ylbenzen
SMIL CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Pentylbenzene
Tæthed 0.87
Kogepunkt 188°C to 191°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 50 g
Beilstein 2039053
Formel vægt 148.25
Procent renhed 97%