Få mere at vide
tert-Pentylbenzene, 97%
Artikelnummer. 11382276
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382276 10 g 10g
11392276 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03731.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-95-8 | C11H16 | 148.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2049-95-8
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00015187
InChI nøgle QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
PubChem CID 16295
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ylbenzen
SMIL CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale tert-Pentylbenzene
Tæthed 0.87
Kogepunkt 188°C to 191°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 10 g
Beilstein 2039053
Formel vægt 148.25
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.