Få mere at vide
tert-Butylhydroquinone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1948-33-0 |
| Smeltepunkt | 127°C to 129°C |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 295°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002344 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, tert-Butylhydroquinone |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Grad | Research |