Få mere at vide
tert-butylhydroquinon, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TBHQ blev brugt til at studere inaktiveringen af barotolerante stammer af Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Miljøvenlige elektrodematerialer til superkondensatorer blev opnået ved at dekorere overfladen af grafen nanoark med TBHQ. TBHQ bruges ofte som fødevarekonserveringsmiddel. Inhibering af oxidativ harskning i frosne kogte fiskeflager med tert-butylhydroquinon. Nuklear faktor E2-relateret faktor 2-afhængig antioxidantresponselementaktivering sker ved tert-butylhydroquinon, der fortrinsvis forekommer under astrocytter-betingelser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (10g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butylhydroquinone |
| Smeltepunkt | 126 °C til 129 °C |
| Tæthed | 1.05 |
| Kogepunkt | 295 °C |
| Flammepunkt | 171 °C (339 °F) |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 637923 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand (10g/L). |
| Formel vægt | 166.22 |
| Vis mere |