Få mere at vide
tert-butylhydroquinon, 97%
Artikelnummer. 11409486
Skift visning
Mængde:
500 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409486 500 g 500g
15453187 1000 g 1000g
11419486 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19206.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
TBHQ blev brugt til at studere inaktiveringen af barotolerante stammer af Listeria monocytogenes og Escherichia coli. Miljøvenlige elektrodematerialer til superkondensatorer blev opnået ved at dekorere overfladen af grafen nanoark med TBHQ. TBHQ bruges ofte som fødevarekonserveringsmiddel. Inhibering af oxidativ harskning i frosne kogte fiskeflager med tert-butylhydroquinon. Nuklear faktor E2-relateret faktor 2-afhængig antioxidantresponselementaktivering sker ved tert-butylhydroquinon, der fortrinsvis forekommer under astrocytter-betingelser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (10g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1948-33-0
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00002344
InChI nøgle BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC navn 2-tert-butylbenzen-1,4-diol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylhydroquinone
Smeltepunkt 126 °C til 129 °C
Tæthed 1.05
Kogepunkt 295 °C
Flammepunkt 171 °C (339 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 637923
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (10g/L).
Formel vægt 166.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylhydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylhydroquinone