Få mere at vide
tert-butylhydroquinon, 97%
Artikelnummer. p-80279 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716551 5 g Glasflaske 5g
10573121 250 g Plastflaske 250g
10583121 500 g Plastflaske 500g
10487170 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150820050
CAS: 1948-33-0 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1948-33-0
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00002344
InChI nøgle BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC navn 2-tert-butylbenzen-1,4-diol
SMIL CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylhydroquinone
Navn note 97%
Smeltepunkt 125,0 °C til 130,0 °C
Farve Sort-tan til hvid
Kogepunkt 295,0 °C
Flammepunkt 171 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H3(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 06, IV, 6013
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/100 ml (25 c). Andre opløseligheder: opløselig i acetone (190/100g ved 25 c), opløselig i ethanol (120/100 g ved 25 c), opløselig i ethylacetat (100 g/100 g ved 25 c), opløselig i DMSO, diethylether; uopløselig i benzen, toluen
Formel vægt 166.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylhydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.