Få mere at vide
tert-butylbenzen, 99%
Artikelnummer. 11479523
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479523 250 mL 250ml
11469523 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12378.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134,222 g/mol
tert-butylbenzen er et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af agrokemikalier og lægemidler. tert-butyltoluen bruges som opløsningsmiddel til harpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylbenzen er et nyttigt mellemprodukt til fremstilling af agrokemikalier og lægemidler. tert-butyltoluen bruges som opløsningsmiddel til harpikser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand (0,03 g/100 ml ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-06-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00008816
InChI nøgle YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC navn tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylbenzene
Smeltepunkt -58 °C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 168 °C til 169 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.492
Mængde 250 mL
FN nummer UN2709
Beilstein 1421537
Merck Index 14,1551
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand (0,03 g/100 ml ved 20 °C).
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene