Få mere at vide
tert-butylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346170 1 L Glasflaske 1 L
10204040 500 mL Glasflaske 500ml
10311564 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-06-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00008816
InChI nøgle YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC navn tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylbenzene
Smeltepunkt -58.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 169.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)3
Brydningsindeks 1.492
Mængde 1 L
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viskositet 1.15 mPa.s (20°C)
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske