Få mere at vide
tert-butylbenzen, 99%
Artikelnummer. 10204040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204040 500 mL Glasflaske 500ml
10346170 1 L Glasflaske 1 L
10311564 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10204040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107875000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-06-6
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00008816
InChI nøgle YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC navn tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butylbenzene
Smeltepunkt -58,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 169,0 °C
Flammepunkt 44 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(CH3)3
Brydningsindeks 1.492
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,03 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether og benzen
Viskositet 1,15 mPa (20 °C)
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske