Få mere at vide
Tellurpulver, -200 mesh, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336088
Tellurpulver, -200 mesh, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336088
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011075.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsVis mereVis mindre
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tellurium
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Gray powder
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS09L021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/06/2025 Artikelnummer011075.09,011075.30,011075.18
PartinummerU20K043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2024 Artikelnummer011075.09,011075.30,011075.18
PartinummerR30K012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/06/2024 Artikelnummer011075.09,011075.30,011075.18
PartinummerR03K010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/05/2024 Artikelnummer011075.09,011075.30,011075.18
PartinummerP15K023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2024 Artikelnummer011075.09,011075.30,011075.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tellurpulver, -200 mesh, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >