Få mere at vide
Tellur, 99,999%, (spormetalbasis), pulver, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 990.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tellurium |
| Smeltepunkt | 450.0°C |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Merck Index | 15,9263 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide |
| Formel vægt | 127.6 |
| Vis mere |