Få mere at vide
Tellurpulver, -200 mesh, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346088
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11346088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011075.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13494-80-9
Molekylær formel Te
Molekylvægt (g/mol) 127.60
MDL nummer MFCD00134062
InChI nøgle PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC navn tellur
SMIL [Te]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tellurium
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Gray powder