Få mere at vide
Tellur(IV)bromid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 420°C (decomposition) |
Kemisk navn eller materiale | Tellurium (IV) bromide |
Smeltepunkt | 380°C |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 50 g |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN2923 |
Merck Index | 14,9125 |
Opløselighedsinformation | Decomposes in water forming TeO2 and HBr |
Formel vægt | 447.27 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X10J004 | Analysecertifikat | 06/11/2023 | 075101.18,075101.09 |
N14J062 | Analysecertifikat | 09/05/2023 | 075101.18 |
Z15H043 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 075101.18,075101.09 |
M07A007 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 075101.18,075101.09 |
B08S043 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 075101.18,075101.09 |
Sikkerhed og håndtering
- Tellurium bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Tellurium bromide